Stampa…
Arancio di acridina/cloruro di zinco
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,6-Bis(dimethylamino)acridine hydrochloride zinc chloride double salt, Euchrysine 3RX, Acridine orange hemi(Zinc chloride) salt, Acridine orange, Basic orange 14, 3,6-Bis(dimethylamino)acridinium chloride hemi(zinc chloride salt), Euchrysin GNY, N,N,N′,N′-Tetramethylacridine-3,6-diamine monohydrochloride compd. with zinc dichloride
BIA1145-100G BIA1145-25G
APOSBIA1145-100GEA 80 EUR
APOSBIA1145-100G APOSBIA1145-25G
Arancio di acridina/cloruro di zinco
Acridine orange (hemizinc salt)
A fluorescent stain for nuclei acids in agarose andpolyacrylamide gels.
Formula: C₁₇H₂₀ClN₃·HCl·½ZnCl₂
Peso molecolare: 369,96 g/mol
Punto di fusione: 165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081043
CAS Number: 10127-02-3
UN: 3143
ADR: 6.1,III