Stampa…
Dansil cloruro
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonyl chloride
BIA110-1G BIA110-25G BIA110-5G
APOSBIA110-1GEA 17.6 EUR
APOSBIA110-1G APOSBIA110-25G APOSBIA110-5G
Dansil cloruro
Dansil cloruro
Fluorometric detection at picomole levels.
Formula: C₁₂H₁₂ClNO₂S
Peso molecolare: 269,75 g/mol
Punto di fusione: 69…75 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003985
CAS Number: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
UN: 3261
ADR: 8,II