Stampa…
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Acetobromo-α-D-galactose, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(acetoxymethyl)-6-bromotetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate, Tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl bromide, Acetobromo-a-D-galactose
BIA1026-100G BIA1026-25G BIA1026-50G
APOSBIA1026-100GEA 633 EUR
APOSBIA1026-100G APOSBIA1026-25G APOSBIA1026-50G
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl bromide
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-alpha-D-galactopyranosyl bromide
Stabilised with 1% CaCO3
Formula: C₁₄H₁₉BrO₉
Peso molecolare: 411,2 g/mol
Punto di fusione: 83…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00063686
CAS Number: 3068-32-4