Stampa…
N-Succinimidyl Acetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIA1015-10G BIA1015-25G BIA1015-100G
APOSBIA1015-10GEA 72.5 EUR
APOSBIA1015-10G APOSBIA1015-25G APOSBIA1015-100G
N-Succinimidyl Acetate
N-Succinimidyl Acetate
Formula: C₆H₇NO₄
Punto di fusione: 134 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00037916
CAS Number: 14464-29-0
EINECS: 238-454-9