DL-Alanina
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
BIA0868-100G
BIA0868-500G
APOSBIA0868-100GEA
21.9
EUR
APOSBIA0868-100G
APOSBIA0868-500G
DL-Alanina
DL-Alanina
Pyrogen free.
Formula:
C₃H₇NO₂ Punto di fusione: 289 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064408 CAS Number: 302-72-7 EINECS: 206-126-4 |