Stampa…
D-(-)-Aspartic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIA0866-100G BIA0866-1KG
APOSBIA0866-100GEA 21.9 EUR
APOSBIA0866-100G APOSBIA0866-1KG
D-(-)-Aspartic acid
D-(-)-Aspartic acid
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals; Materials for peptides.
Formula: C₄H₇NO₄
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 1,66 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063081
CAS Number: 1783-96-6
EINECS: 217-234-6