Stampa…
D-(+)-Proline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: H-D-Pro-OH, (R)-(+)-Proline, D-Proline
BIA0718-100G BIA0718-25G BIA0718-5G
APOSBIA0718-100GEA 154 EUR
APOSBIA0718-100G APOSBIA0718-25G APOSBIA0718-5G
D-(+)-Proline
D-(+)-Proline
Formula: C₅H₉NO₂
Peso molecolare: 115,13 g/mol
Punto di fusione: 223 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064317
CAS Number: 344-25-2
EINECS: 206-452-7