Stampa…
Acido L(+)-aspartico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-(+)-Aspartic acid, L(+)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, (S)-(+)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, H-Asp-OH, L-α-Aminosuccinic acid, L-αlpha-Aminosuccinic acid, (S)-2-Aminosuccinic acid, Asp, D
BIA0705-1KG BIA0705-500G
APOSBIA0705-1KGEA 77.1 EUR
APOSBIA0705-1KG APOSBIA0705-500G
Acido L(+)-aspartico
L(+)-Aspartic acid
Formula: C₄H₇NO₄
Peso molecolare: 133,1 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 1,66 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002616
CAS Number: 56-84-8