Stampa…
L(+)-Arginina
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-(+)-Arginina
BIA0704-100G BIA0704-1KG BIA0704-500G
APOSBIA0704-100GEA 21.9 EUR
APOSBIA0704-100G APOSBIA0704-1KG APOSBIA0704-500G
L(+)-Arginina
L(+)-Arginina
USP, pyrogen free
Formula: C₆H₁₄N₄O₂
Peso molecolare: 174,2 g/mol
Punto di fusione: 222…226 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002635
CAS Number: 74-79-3
EINECS: 200-811-1