Stampa…
N-Acetyl-L-methionine ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-Ac-Met-OH, Ac-Met-OH
BIA0702-100G BIA0702-25G
APOSBIA0702-100GEA 118 EUR
APOSBIA0702-100G APOSBIA0702-25G
N-Acetyl-L-methionine ≥99%
N-Acetyl-L-methionine
Ph. Eur.
Formula: C₇H₁₃NO₃S
Peso molecolare: 191,2 g/mol
Punto di fusione: 103…106 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00064441
CAS Number: 65-82-7