Stampa…
N-Acetil-L-cisteina
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Acetylcysteine, (R)-(+)-N-Acetylcysteine, (R)-2-Acetamido-3-mercaptopropanoic acid, Ac-Cys-OH
BIA0701-100G BIA0701-500G
APOSBIA0701-100GEA 32.1 EUR
APOSBIA0701-100G APOSBIA0701-500G
N-Acetil-L-cisteina
N-Acetil-L-cisteina
Ph. Eur, pyrogen free.
Formula: C₅H₉NO₃S
Peso molecolare: 163,2 g/mol
Punto di fusione: 106…111 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004880
CAS Number: 616-91-1
EINECS: 210-498-3