Stampa…
Taurina ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Aminoethanesulphonic acid
BIA0603-100G BIA0603-500G
APOSBIA0603-100GEA 14.7 EUR
APOSBIA0603-100G APOSBIA0603-500G
Taurina ≥99%
Taurina
  • Water (by Karl Fischer) <1.0%
Formula: C₂H₇NO₃S
Peso molecolare: 125,15 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008197
CAS Number: 107-35-7
EINECS: 203-483-8