Acido L(+)-ascorbico ≥99.5%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
BIA0602-1KG
BIA0602-500G
BIA0602-5KG
APOSBIA0602-1KGEA
46.6
EUR
APOSBIA0602-1KG
APOSBIA0602-500G
APOSBIA0602-5KG
Acido L(+)-ascorbico ≥99.5%
Acido L(+)-ascorbico
Formula:
C₆H₈O₆ Peso molecolare: 176,13 g/mol Punto di fusione: 190…194 °C (dec.) Densità: 1,65 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064328 CAS Number: 50-81-7 EINECS: 200-066-2 |