Stampa…
Acido 4-amminobenzoico 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIA0601-100G BIA0601-25G
APOSBIA0601-100GEA 48 EUR
APOSBIA0601-100G APOSBIA0601-25G
Acido 4-amminobenzoico 99%
Acido 4-amminobenzoico
Intermediate for dyestuff, pigments, pharmaceuticals.
Formula: C₇H₇NO₂
Punto di fusione: 186…189 °C
Densità: 3,5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007894
CAS Number: 150-13-0