Stampa…
Adenina solfato ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Aminopurine hemisulphate salt, 7H-Purin-6-amine hemisulphate, Adenine hemisulphate salt
BIA0543-100G BIA0543-25G BIA0543-500G
APOSBIA0543-100GEA 109 EUR
APOSBIA0543-100G APOSBIA0543-25G APOSBIA0543-500G
Adenina solfato ≥99%
Adenine sulphate
Cytokin growth regulatorPlant tissue culture tested.
Formula: C₅H₅N₅·½H₂SO₄
Peso molecolare: 184,17 g/mol
Punto di fusione: 210 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00213655
CAS Number: 321-30-2
EINECS: 206-286-5