Alizarin red S (sodium salt)
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
C.I. 58005
Formula:
C₁₄H₇NaO₇S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013049 CAS Number: 130-22-3 EINECS: 204-981-8 |