Stampa…
3-Ammino-9-etil carbazolo (AEC) ≥95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BIA0303-100G BIA0303-25G BIA0303-5G
APOSBIA0303-100GEA 284 EUR
APOSBIA0303-100G APOSBIA0303-25G APOSBIA0303-5G
3-Ammino-9-etil carbazolo (AEC) ≥95%
3-Ammino-9-etil carbazolo (AEC)
Substrate for peroxidase.
Formula: C₁₄H₁₄N₂
Punto di fusione: 98…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004964
CAS Number: 132-32-1
EINECS: 205-057-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III