Stampa…
Actinomicin D ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BIA0175-10MG BIA0175-25MG BIA0175-5MG BIA0175-1MG BIA0175-50MG
APOSBIA0175-10MGEA 183 EUR
APOSBIA0175-10MG APOSBIA0175-25MG APOSBIA0175-5MG APOSBIA0175-1MG APOSBIA0175-50MG
Actinomicin D ≥99%
Actinomycin D
Antineoplastic antibiotic
  • Purity: ≥99%
Formula: C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
Peso molecolare: 1255,5 g/mol
Punto di fusione: 251…253 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00005033
CAS Number: 50-76-0
EINECS: 200-063-6
UN: 3462
ADR: 6.1,II