Ancymidol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
alpha-Cyclopropyl-alpha-(4-methoxyphenyl)-5-pyrimidinemethanol
BIA0123-100MG
BIA0123-500MG
APOSBIA0123-100MGEA
306
EUR
APOSBIA0123-100MG
APOSBIA0123-500MG
Ancymidol
Ancymidol
Supports or facilitates plant growth and/or shootproliferation in two or more plant tissue cultures.
Formula:
C₁₅H₁₆N₂O₂ Peso molecolare: 256,31 g/mol Punto di fusione: 111 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00072501 CAS Number: 12771-68-5 |