(S)-Methyl-2-aminopropanoate hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₉NO₂·HCl Punto di fusione: 109…111 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00063663 CAS Number: 2491-20-5 EINECS: 219-652-4 |