Stampa…
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BIA0120-100G BIA0120-50G BIA0120-500G
APOSBIA0120-100GEA 29 EUR
APOSBIA0120-100G APOSBIA0120-50G APOSBIA0120-500G
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol 99%
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Formula: C₃H₉NO
Punto di ebollizione: 174…176 °C
Densità: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064412
CAS Number: 2749-11-3
EINECS: 220-388-7
UN: 2735
ADR: 8,II