Stampa…
Alloxan monohydrate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pyrimidine-2,4,5,6(1H,3H)-tetraone hydrate
BIA0118-100G BIA0118-250G BIA0118-50G
APOSBIA0118-100GEA 213 EUR
APOSBIA0118-100G APOSBIA0118-250G APOSBIA0118-50G
Alloxan monohydrate
Alloxan monohydrate
Formula: C₄H₄N₂O₅
Punto di fusione: 255 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006031
CAS Number: 2244-11-3