Stampa…
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: D-Alaninol, D(-)-2-Amino-1-propanol, D(-)-Alaninol, (R)-2-Aminopropan-1-ol
BIA0108-100G BIA0108-25G
APOSBIA0108-100GEA 176 EUR
APOSBIA0108-100G APOSBIA0108-25G
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Formula: C₃H₉NO
Peso molecolare: 75,11 g/mol
Punto di ebollizione: 168…176 °C
Densità: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064413
CAS Number: 35320-23-1
UN: 2735
ADR: 8,III