Stampa…
Ampicillina sale sodico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BIA0104-100G BIA0104-25G BIA0104-250G
APOSBIA0104-100GEA 92.8 EUR
APOSBIA0104-100G APOSBIA0104-25G APOSBIA0104-250G
Ampicillina sale sodico
Ampicillin sodium salt
Inhibitor of bacterial cell wall synthesis.
  • Cell culture tested
Formula: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Punto di fusione: 215 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00064313
CAS Number: 69-52-3
EINECS: 200-708-1