Stampa…
Amfotericina B
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIA0103-10G BIA0103-1G BIA0103-5G
APOSBIA0103-10GEA 241 EUR
APOSBIA0103-10G APOSBIA0103-1G APOSBIA0103-5G
Amfotericina B
Amphotericin B
A polyene antifungal antibiotic produced by Streptomyces nodosus.
Formula: C₄₇H₇₃NO₁₇
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00877763
CAS Number: 1397-89-3