Acido 4-indolil-3-butirrico
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
- Assay (by titration) 99+%
- Water (by Karl Fischer) < 1.0%
- Plant tissue culture tested
Formula:
C₁₂H₁₃NO₂ Punto di fusione: 122…125 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00005664 CAS Number: 133-32-4 EINECS: 205-101-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |