Tricina ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Component for separation of low molecular weight peptides. Biological buffer - useful range 7.4-8.8
Formula:
(HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H Punto di fusione: 187 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004277 CAS Number: 5704-04-1 EINECS: 227-193-6 |