Stampa…
1,4-Ditioeritritolo ≥99%, Molecular Biology Grade
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: DTE
BI8765-10G BI8765-25G BI8765-5G
APOSBI8765-10GEA 116 EUR
APOSBI8765-10G APOSBI8765-25G APOSBI8765-5G
1,4-Ditioeritritolo ≥99%, Molecular Biology Grade
1,4-Dithioerythritol
Reagent for maintaining -SH groups in reduced state.
Formula: C₄H₁₀O₂S₂
Peso molecolare: 154.25 g/mol
Punto di ebollizione: 286
Punto di fusione: 82…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00063750
CAS Number: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8
UN: 3335
ADR: 9 III