Chlortetracycline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Chlortetracycline HCI, Aureomycin, 7-Chlorotetracycline hydrochloride, (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-7-Chloro-4-(dimethylamino)-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide hydrochloride
Formula:
C₂₂H₂₃ClN₂O₈·HCl Peso molecolare: 515.34 g/mol Punto di fusione: 210 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD26142699 CAS Number: 64-72-2 |