Stampa…
4-Methoxybenzyl mercaptan 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methoxy-α-toluenethiol, p-Methoxytoluene-α-thiol
BI7572-5G BI7572-25G
APOSBI7572-5GEA 102 EUR
APOSBI7572-5G APOSBI7572-25G
4-Methoxybenzyl mercaptan 98%
4-Methoxybenzyl mercaptan
Formula: C₈H₁₀OS
Peso molecolare: 154,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004871
CAS Number: 6258-60-2