Stampa…
2,4-Dichlorobenzyl mercaptan 98%
Fornitore: Apollo Scientific
BI7571-5G BI7571-25G
APOSBI7571-5GEA 91.5 EUR
APOSBI7571-5G APOSBI7571-25G
2,4-Dichlorobenzyl mercaptan 98%
2,4-Dichlorobenzyl mercaptan
Formula: C₇H₆Cl₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039650
CAS Number: 59293-67-3