Stampa…
1,3-Benzenedimethanethiol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Bis(mercaptomethyl)benzene, alpha,alpha'-Dimercapto-m-xylene
BI7567-1G BI7567-5G
APOSBI7567-1GEA 147 EUR
APOSBI7567-1G APOSBI7567-5G
1,3-Benzenedimethanethiol 98%
1,3-Benzenedimethanethiol
Formula: C₈H₁₀S₂
Peso molecolare: 170,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012311
CAS Number: 41563-69-3