Stampa…
1,4-Benzenedimethanethiol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: alpha,alpha'-Dimercapto-p-xylene, 1,4-Bis(mercaptomethyl)benzene, 1,4-BDMT
BI7566-250MG BI7566-1G BI7566-5G
APOSBI7566-250MGEA 72.7 EUR
APOSBI7566-250MG APOSBI7566-1G APOSBI7566-5G
1,4-Benzenedimethanethiol 98%
1,4-Benzenedimethanethiol
Attenzione: Store under Argon.
Formula: C₈H₁₀S₂
Peso molecolare: 170,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004872
CAS Number: 105-09-9