Cilostazol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
6-(4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, 6-[4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
BI7396-1G
BI7396-5G
BI7396-25G
APOSBI7396-1GEA
14.7
EUR
APOSBI7396-1G
APOSBI7396-5G
APOSBI7396-25G
Cilostazol
Cilostazol
Formula:
C₂₀H₂₇N₅O₂ Peso molecolare: 369,47 g/mol Punto di fusione: 158…162 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00866780 CAS Number: 73963-72-1 |