Stampa…
HEPES sale sodico ≥96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BI6856-100G BI6856-25G BI6856-500G
APOSBI6856-100GEA 40.6 EUR
APOSBI6856-100G APOSBI6856-25G APOSBI6856-500G
HEPES sale sodico ≥96%
HEPES sodium salt
Biological buffer.
  • Assay 96+%
  • Water (By Karl Fischer) < 3.0%
  • pH (1%) = 10.0 +/- 0.5
Formula: C₈H₁₇N₂NaO₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036463
CAS Number: 75277-39-3