Stampa…
Bis-trispropane 99+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3-Bis(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane, 1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)amino]propane, 2,2'-(Propane-1,3-diylbis(azanediyl))bis(2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol), BIS-TRIS propane, 2,2'-(Propane-1,3-diyldiimino)bis[2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol]
BI6850-100G BI6850-500G BI6850-1KG
APOSBI6850-100GEA 72.7 EUR
APOSBI6850-100G APOSBI6850-500G APOSBI6850-1KG
Bis-trispropane 99+%
Bis-trispropane
Biological buffer - useful range 6.3-9.5
  • Assay (by titration) 99+%
  • Water (by Karl Fischer) < 1.0%
Formula: C₁₁H₂₆N₂O₆
Peso molecolare: 282,34 g/mol
Punto di fusione: 164…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004689
CAS Number: 64431-96-5
EINECS: 264-899-3