Stampa…
HEPES hemisodium salt ≥96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-2-Hydroxyethylpiperazine-N'-2-ethanesulphonic acid hemisodium salt, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulphonic acid hemisodium salt
BI5940-100G BI5940-25G BI5940-500G
APOSBI5940-100GEA 71.3 EUR
APOSBI5940-100G APOSBI5940-25G APOSBI5940-500G
HEPES hemisodium salt ≥96%
HEPES hemisodium salt
Biological buffer.
  • Assay (by titration) 98+%
  • Water (By Karl Fischer) <3.0%
  • pH (1%) = 7.4 +/- 0.2
Formula: C₈H₁₇.₅N₂O₄S·½Na
Peso molecolare: 249,30 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036463
CAS Number: 103404-87-1