Stampa…
Bis-TRIS hydrochloride ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BI5923-100G BI5923-250G BI5923-500G
APOSBI5923-100GEA 109 EUR
APOSBI5923-100G APOSBI5923-250G APOSBI5923-500G
Bis-TRIS hydrochloride ≥98%
Bis-TRIS hydrochloride
  • Buffer
Formula: C₈H₂₀NO₅Cl
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00171252
CAS Number: 124763-51-5