Stampa…
CAPS (acido 3 - (Cicloesilamino) propansulfonico) ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Cyclohexylaminopropanesulphonic acid
BI5848-100G BI5848-1KG BI5848-250G
APOSBI5848-100GEA 30.6 EUR
APOSBI5848-100G APOSBI5848-1KG APOSBI5848-250G
CAPS (acido 3 - (Cicloesilamino) propansulfonico) ≥98%
CAPS (3-(cyclohexylamino)propanesulphonic acid)
  • Loss on drying <5.0%
  • pH (1% aqueous) = 4.9-6.0 at 25°C
  • Biological buffer - useful range 9.7-11.1
Formula: C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H
Peso molecolare: 221,32 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003837
CAS Number: 1135-40-6
EINECS: 214-492-1