Stampa…
Sodio β-glicerofosfato pentaidrato 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Sodium β-glycerophosphate pentahydrate, Disodium-β-glycerophosphate pentahydrate, Glycerol-2-phosphate, β-GP, di-Sodium-β-glycerophosphate pentahydrate, β-Glycerophosphoric acid disodium salt pentahydrate, β-glycerolphosphate
BI4838-100G BI4838-25G BI4838-500G
APOSBI4838-100GEA 139 EUR
APOSBI4838-100G APOSBI4838-25G APOSBI4838-500G
Sodio β-glicerofosfato pentaidrato 97+%
Sodio β-glicerofosfato pentaidrato
Enzyme test reagent.
  • Water (by Karl Fischer): 29.0-30.0%
Formula: C₃H₇Na₂O₆P·5H₂O
Peso molecolare: 306,11 g/mol
Punto di fusione: 102…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002135
CAS Number: 13408-09-8
EINECS: 212-464-3