Stampa…
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol 99+%, purissimo
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BI4545-100G BI4545-25G
APOSBI4545-100GEA 75.4 EUR
APOSBI4545-100G APOSBI4545-25G
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol 99+%, purissimo
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
Buffer component used in SDS - gradient gel electrophoresis. Biological buffer - useful range 7.8-9.7.
  • White crystals
  • Water (by Karl Fischer) <1.0%
  • Forms a clear solution in water.
Formula: C₄H₁₁NO₂
Peso molecolare: 105.14 g/mol
Punto di ebollizione: 151 °C/10mmHg
Punto di fusione: 108…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004678
CAS Number: 115-69-5
EINECS: 204-100-7
UN: 3259
ADR: 8 III
Merck Index: 13,00447