Stampa…
Fluconazole, anidro
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(2,4-Difluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, 2-(2,4-Difluorophenyl)-1,3-di(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
BI3858-1G BI3858-5G BI3858-25G
APOSBI3858-1GEA 14.7 EUR
APOSBI3858-1G APOSBI3858-5G APOSBI3858-25G
Fluconazole, anidro
Fluconazole
Formula: C₁₃H₁₂F₂N₆O
Peso molecolare: 306,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00274549
CAS Number: 86386-73-4