Stampa…
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-allofuranose 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2:5,6-Di-o-isopropylidene-alpha-D-allofuranose
BI3857-25G BI3857-5G
APOSBI3857-25GEA 45.2 EUR
APOSBI3857-25G APOSBI3857-5G
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-allofuranose 98%
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-allofuranose
Formula: C₁₂H₂₀O₆
Peso molecolare: 260,28 g/mol
Punto di fusione: 73…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00135634
CAS Number: 2595-05-3