Stampa…
D(-)-Sorbitolo
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
BI2889-1KG BI2889-500G
APOSBI2889-1KGEA 0 EUR
APOSBI2889-1KG APOSBI2889-500G
D(-)-Sorbitolo
D(-)-Sorbitolo
Formula: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Peso molecolare: 182.17 g/mol
Punto di ebollizione: 295
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004708
CAS Number: 50-70-4
Merck Index: 13,08797