Stampa…
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS) ≥99.9%, ultrapuro
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: THAM
BI2888-1KG BI2888-500G BI2888-5KG
APOSBI2888-1KGEA 55.1 EUR
APOSBI2888-1KG APOSBI2888-500G APOSBI2888-5KG
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS) ≥99.9%, ultrapuro
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS)
  • Loss on drying: <0.2%
  • Heavy metals: <1 ppm
  • pka: @ 20°C:8.3 + 0.1
  • Biological buffer - useful range 7.0 - 9.0
Formula: NH₂C(CH₂OH)₃
Peso molecolare: 121.14 g/mol
Punto di ebollizione: 219…220 °C
Punto di fusione: 171.2…172.3 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004679
CAS Number: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842