Stampa…
Acido succinico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,4-Butanedioic acid
BI225-1KG BI225-2.5KG BI225-250G
APOSBI225-1KGEA 109 EUR
APOSBI225-1KG APOSBI225-2.5KG APOSBI225-250G
Acido succinico
Acido succinico
Formula: HOOCCH₂CH₂COOH
Punto di ebollizione: 235 °C
Punto di fusione: 184…186 °C
Densità: 1,564 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002789
CAS Number: 110-15-6