Stampa…
5-Bromo-2'-deoxyuridine (broxuridine)
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Bromo-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Bromo-2'-deoxyuridine, 5-BrdU
BI2048-1G BI2048-5G BI2048-25G
APOSBI2048-1GEA 24.8 EUR
APOSBI2048-1G APOSBI2048-5G APOSBI2048-25G
5-Bromo-2'-deoxyuridine (broxuridine)
5-Bromo-2'-deoxyuridine (broxuridine)
Thymidine analogue used as a mutagen in genetic research.
Formula: C₉H₁₁BrN₂O₅
Peso molecolare: 307,10 g/mol
Punto di fusione: 190…194 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006529
CAS Number: 59-14-3
EINECS: 200-415-9