Stampa…
Mycophenolate mofetil
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Morpholinoethyl (E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate, 2-(4-Morpholinyl)ethyl (E)-6-(1,3-Dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexenoate, (E)-6-(1,3-Dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexenoic Acid 2-(4-Morpholinyl)ethyl Ester
BI1536-250MG BI1536-500MG BI1536-100MG
APOSBI1536-250MGEA 212 EUR
APOSBI1536-250MG APOSBI1536-500MG APOSBI1536-100MG
Mycophenolate mofetil
Mycophenolate mofetil
Formula: C₂₃H₃₁NO₇
Peso molecolare: 433,50 g/mol
Punto di fusione: 94…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00867568
CAS Number: 128794-94-5