Stampa…
Acido micofenolico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic acid
BI1535-250MG BI1535-100MG
APOSBI1535-250MGEA 107 EUR
APOSBI1535-250MG APOSBI1535-100MG
Acido micofenolico
Mycophenolic acid
Immunosuppressive agent.
Formula: C₁₇H₂₀O₆
Peso molecolare: 320,34 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00036814
CAS Number: 24280-93-1
EINECS: 246-119-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III