Stampa…
VWR® Premium 150, Premium 90 HR, Contacolonie automatici
Fornitore: VWR Collection
710-2073EA 14560 EUR
710-2073 710-2074
VWR® Premium 150, Premium 90 HR, Contacolonie automatici
Conta colonie
Contacolonie Premium 150 e Premium 90 HR e sistemi di misurazione delle zone d'inibizione.
  • Plates can be automatically read at the press of a button
  • High definition colour images taken with a 1,4 MP scientific grade CCD camera ensure that even the smallest colony can be seen and counted, while zone measurements are fast, accurate and reproducible
  • A unique 3-channel LED lighting system configured for exceptional illumination of all sample types
  • Can be used with a new or existing stand-alone desktop or laptop computers via USB connection – no additional PCI cards are required
Il Premium 150 accetta piastre fino a 150 mm di diametro e rileva colonie fino a 100 µm e misura zone con precisione fino a 0,5 mm. Progettato per l'uso in una vasta gamma di applicazioni.
Il Premium 90 HR è dotato di una lente F1.4 ad alta risoluzione da 12 mm, accetta piastre fino a 90 mm e rileva colonie fino a 75 µm e misura zone con precisione fino a 0,5 mm.
Adatto per una vasta gamma di applicazioni nell’ambiente farmaceutico.
Il Premium 150 e il Premium 90 HR includono la capacità di contare le colonie e di misurare le zone di inibizione, il conteggio delle piastre a spirale, il test di Ames e le misure multisettoriali. Altre applicazioni su richiesta. I risultati possono essere trasferiti automaticamente in Excel, PDF o in un sistema LIMS. Tutti i dati generati sono conformi GLP/GMP/21 CFR Part 11 con un audit trail completo e possono essere utilizzati per produrre rapporti professionali. Ogni sistema viene fornito completo di due piastre di validazione.
Informazioni per l'ordine: PC escluso.